missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Glycinexylidide Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glycinexylidide Hydrochloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14N2O.ClH/c1-7-4-3-5-8(2)10(7)12-9(13)6-11;/h3-5H,6,11H2,1-2H3,(H,12,13);1H |
| Formel vægt | 214.0873 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?