Få mere at vide
Glycinexylidide (2-Amino-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide), Mikromol™
Beskrivelse
Glycinexylidide (2-Amino-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide), Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glycinexylidide |
| CAS | 18865-38-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Glycinexylidide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C10 H14 N2 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Acetamide, 2-amino-N-(2,6-dimethylphenyl)-, 2',6'-Acetoxylidide, 2-amino- (6CI,8CI), 2-Amino-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide, 2-Amino-2',6'-dimethylacetanilide, Astra 6204, GX, Glycine xylidide, Glycyl xylidide, N-Glycyl-2,6-xylidine, W 49167, Ã''°-Amino-2,6-dimethylacetanilide, omega-Amino-2,6-dimethylacetanilide |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14N2O/c1-7-4-3-5-8(2)10(7)12-9(13)6-11/h3-5H,6,11H2,1-2H3,(H,12,13) |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | Cc1cccc(C)c1NC(=O)CN |
| Vis mere |