Få mere at vide
Glycin (hvide krystaller eller krystallinsk pulver), Fisher BioReagents™
Artikelnummer. p-26147
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Poly flaske
Polyspand
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
5kg
Artikelnummer. 10467963
Brand: Fisher BioReagents BP381500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Glycin (hvide krystaller eller krystallinsk pulver)
Glycin anvendes til fremstilling af –Tris Glycin-elektroforesebuffere og dyrkningsmedier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56-40-6
Molekylær formel C2H5NO2
Molekylvægt (g/mol) 75.07
MDL nummer MFCD00008131
InChI nøgle DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
PubChem CID 750
ChEBI CHEBI:15428
IUPAC navn 2-aminoeddikesyre
SMIL NCC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycine
Smeltepunkt 182°C
Absorbans 0.1 AU max. at 280nm
Ammonium 0.02% max.
Arsen (As) 1ppm max.
pH 5.9 to 6.4
Farve Hvid
Chlorid 0.003% max.
Tungmetaller (som Pb) 10ppm max.
Antændelsesrest 0.10% max.
Identifikation Pass Test
Jern (Fe) 7ppm max.
Analyseprocentområde 98.5 to 101.0 %
Tab ved tørring 0.20% max.
Andre aminosyrer Pass Test
Emballage Poly flaske
Merck Index 15, 4526
Tæthed 1.595g/cm³
Mængde 500 g
Formel vægt 75.07
Procent renhed 98.5 to 101.0%
Fysisk form Pulver