Få mere at vide
Glycin (hvide krystaller eller krystallinsk pulver), Fisher BioReagents™
Beskrivelse
Glycin (hvide krystaller eller krystallinsk pulver)
Glycin anvendes i fremstillingen af Tris –Glycine elektroforesebuffere og kulturmedier.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glycine |
| Smeltepunkt | 182 °C |
| Absorbans | 0,1 AU maks. ved 280 nm |
| Ammonium | 0,02% maks. |
| Arsen (As) | 1 ppm maks. |
| pH | 5,9 til 6,4 |
| Farve | Hvid |
| Chlorid | 0,003% maks. |
| Tungmetaller (som Pb) | 10 ppm maks. |
| Antændelsesrest | 0,10% maks. |
| Vis mere |