Få mere at vide
Glycine tert-butyl ester hydrochloride, 99%
Artikelnummer. 11353956
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11353956 1 g 1g
11363956 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11353956 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17116.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 27532-96-3 | C6H14NO2 | 132.18 g/mol
Glycin-t-butylesterhydrochlorid er en substitueret glycin, der anvendes som parakeratose-hæmmer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Glycin-t-butylesterhydrochlorid er en substitueret glycin, der anvendes som parakeratose
-hæmmer.
Opløselighed Opløseligt
i methanol og vand
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 27532-96-3
Molekylær formel C6H14ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 167.63
MDL nummer MFCD00058255
InChI nøgle OSWULUXZFOQIRU-UHFFFAOYSA-N
Synonym h-gly-otbu.hcl, tert-butyl 2-aminoacetate hydrochloride, glycine tert-butyl ester hydrochloride, glycine tert butyl ester hydrochloride, glycine tert-butyl ester hcl, glycine t-butyl ester hydrochloride, tert-butyl glycine hydrochloride, t-butyl glycinate, tert-butyl aminoacetate hydrochloride, glycine tert-butylester hydrochloride
PubChem CID 2725036
IUPAC navn tert-butyl-2-aminoacetat;hydrochlorid
SMIL Cl.CC(C)(C)OC(=O)CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycine tert-butyl ester hydrochloride
Smeltepunkt ∽140°C (decomposition)
Beilstein 3989048
Opløselighedsinformation Soluble in methanol and water
Mængde 1 g
Formel vægt 167.64
Følsomhed Hygroscopic
Procent renhed 99%