Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Glycin-tert-butylesterhydrochlorid, 99 %
Artikelnummer. 10646481 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10646481 2.5 g Glasflaske 2.5g
1 options
Artikelnummer. 10646481 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 297020025
Request Bulk or Custom Format
CAS: 27532-96-3 | C6H14NO2 | 132.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycine tert butyl ester hydrochloride
Navn note 99%
CAS 27532-96-3
Smeltepunkt 138°C to 142°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C6H14ClNO2
Lineær formel H2NCH2C(O)OC(CH3)3·HCl
MDL nummer MFCD00058255
Mængde 2.5 g
Synonym h-gly-otbu.hcl, tert-butyl 2-aminoacetate hydrochloride, glycine tert-butyl ester hydrochloride, glycine tert butyl ester hydrochloride, glycine tert-butyl ester hcl, glycine t-butyl ester hydrochloride, tert-butyl glycine hydrochloride, t-butyl glycinate, tert-butyl aminoacetate hydrochloride, glycine tert-butylester hydrochloride
InChI nøgle OSWULUXZFOQIRU-UHFFFAOYSA-N
SMIL Cl.CC(C)(C)OC(=O)CN
IUPAC navn tert-butyl-2-aminoacetat;hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 167.63
PubChem CID 2725036
Formel vægt 167.63
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver