Få mere at vide
Glycine tert-butyl ester, 97%
Beskrivelse
Glycin-tert-butylester anvendes til fremstilling af Schiff-base ved at reagere med benzophenon. Den resulterende Schiff-base gennemgår asymmetrisk alkylering med arylmethylbromider i nærvær af O-allyl-N-(9-anthracenylmethyl)cinchonidiniumbromid som chiral faseoverførselskatalysator for at give guanidinholdig pentacyklisk forbindelse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Glycin-tert-butylester anvendes til fremstilling af Schiff-base ved at reagere med benzophenon. Den resulterende Schiff-base gennemgår asymmetrisk alkylering med arylmethylbromider i nærvær af O-allyl-N-(9-anthracenylmethyl)cinchonidiniumbromid som chiral faseoverførselskatalysator for at give guanidinholdig pentacyklisk forbindelse.
Opløselighed
Blandbar med acetone og methanol. Lidt blandbar med ethanol. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glycine tert-butyl ester |
| Kogepunkt | 29°C to 31°C (2mmHg) |
| Brydningsindeks | 1.424 |
| Beilstein | 2039000 |
| Opløselighedsinformation | Miscible with acetone and methanol. Slightly miscible with ehtanol. Immiscible with water. |
| Tæthed | 0.96 |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 131.18 |
| Følsomhed | Air sensitive |
| Procent renhed | 97% |