Få mere at vide
Glycine t-Butyl Ester Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glycine, t-Butyl Ester, Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO2.ClH/c1-6(2,3)9-5(8)4-7;/h4,7H2,1-3H3;1H |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 167.0713 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |