Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Glycin, natriumsalt, 99%
Artikelnummer. 15284674 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15284674 500 g 500g
10318200 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15284674 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 204595000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 6000-44-8 | C2H4NNaO2 | 97,05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6000-44-8
Molekylær formel C2H4NNaO2
Molekylvægt (g/mol) 97.05
MDL nummer MFCD00150683,MFCD00062543
InChI nøgle WUWHFEHKUQVYLF-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium glycinate, sodium 2-aminoacetate, glycine sodium salt, glycine, monosodium salt, sodium glycine, sodium aminoacetate, sodium glycocollate, sodum glycinate, glycine, sodium salt, unii-f6b979bv8z
PubChem CID 4684308
SMIL [Na+].NCC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycine, sodium salt
Smeltepunkt 197,0 °C til 201,0 °C
Navn note 99%
pH 11,1 til 12,0 (10 % vandig opl.)
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Lineær formel H2NCH2CO2Na
Transmission 94,0 % min. (c=5, H2O, 400nm) 1 cm celle
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: >500 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselighed i methanol: 60 g/L (20 °C)
Vand 1% Max. (K.F.)
IUPAC navn natrium-2-aminoacetat
Mængde 500 g
Formel vægt 97.05
Procent renhed 99%
Fysisk form Fugtige perler