Få mere at vide
Glycin, PlusOne™ , Cytiva
Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Beskrivelse
- Anvendes i IEF og PAGE
- Opløselig i koldt vand og varmt vand, Lidt opløselig i acetone
- Uopløseligt i diethylether
- Fast stof
- Anvendes som en komponent i buffere
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glycine |
| CAS | 56-40-6, 7732-18-5 |
| Analyseprocentområde | ≥99.7% |
| Molekylær formel | C2H5NO2 |
| MDL nummer | MFCD00008131 |
| Synonym | glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine |
| InChI nøgle | DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | NCC(O)=O |
| IUPAC navn | 2-aminoeddikesyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 75.07 |
| Vis mere |