Få mere at vide
Glycin n-propylesterhydrochlorid
Artikelnummer. 11429380
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11429380 5 g 5g
11419380 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11429380 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50250.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-12-2026
CAS: 13049-01-9 | C5H12ClNO2 | 153,606 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13049-01-9
Molekylær formel C5H12ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 153.606
MDL nummer MFCD00151829
InChI nøgle YDBMNSABUROTEK-UHFFFAOYSA-N
Synonym propyl 2-aminoacetate hydrochloride, propyl aminoacetate hydrochloride, glycine n-propyl ester hydrochloride, glycine propyl ester hydrochloride, propyl glycinate hydrochloride, n-propyl glycinate hydrochloride, glycine n-propyl ester hcl, glycine, propyl ester,hydrochloride 1:1
PubChem CID 2759254
IUPAC navn propyl-2-aminoacetat;hydrochlorid
SMIL CCCOC(=O)CN.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycine n-propyl ester hydrochloride
Smeltepunkt 78 °C til 80 °C
Mængde 5 g
Formel vægt 117.15