Få mere at vide
Glycine-N,N,O-d3, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glycine-N,N,O-D3 |
| CAS | 4896-76-8 |
| Molekylær formel | C2 D3 H2 N O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Glycine-N,N,1-d3 (6 CI, 7 CI, 8 CI, 9 CI), Glycine-N,N,O-d3, Glycine-N,N,O-D3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)/i/hD3 |
| SMIL | [2 H]OC(=O)CN([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | deuterio 2-(dideuterioamino)acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 78.0851 |
| Formel vægt | 78.0509 g/mol |
| Vis mere |