Få mere at vide
Glycin, Multi-Compendial, USP, J.T. Baker™ Artikelnummer.: 15587844
Glycin, Multi-Compendial, USP, J.T. Baker™
Artikelnummer. p-5391633 Shop alle J.T.Baker produkter
500 g, Ravfarvet glasflaske med bred mund, 500g
Mængde:
500 g
2 kg
Emballage:
Ravfarvet glasflaske med bred mund
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
Artikelnummer. 15587844
Brand: Avantor J.T.Baker 058201
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 56-40-6
Molekylær formel C2H5NO2
Molekylvægt (g/mol) 75.07
MDL nummer MFCD00008131
InChI nøgle DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
PubChem CID 750
ChEBI CHEBI:15428
IUPAC navn 2-aminoeddikesyre
SMIL NCC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycine
Emballage Ravfarvet glasflaske med bred mund
Mængde 500 g
Formel vægt 75.07
Specifik vægtfylde 1L = 1.16kg
Grad Multi-Compendial/USP
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Glycin, Multi-Compendial, USP, J.T. Baker™ >