Få mere at vide
Glycin, molekylærbiologisk reagens,≥ 99 %, MP Biomedicals™
Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
Beskrivelse
Proteinelektroforese og blotting
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glycine |
| Analyseprocentområde | ≥99% |
| Tæthed | 1.16g/mL (Lit.) |
| Mængde | 1 kg |
| Formel vægt | 75.07 |
| Grad | Molekylær biologi |
| Fysisk form | Pulver |