Få mere at vide
Glycinmethylesterhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30395257
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30395257 10 g
1 options
Artikelnummer. 30395257 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG62523510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycine Methyl Ester Hydrochloride
CAS 5680-79-5
Molekylær formel C3H8ClNO2
Mængde 10 g
Synonym Aminoacetic Acid Methyl Ester Hydrochloride, Glycinate Methyl Ester Hydrochloride, Glycine Methyl Ester Monohydrochloride, Methyl 2-Aminoacetate Hydrochloride, Methyl Aminoacetate Hydrochloride, Methyl Glycinate Hydrochloride, Methyl alpha-Aminoacetate Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C3H7NO2.ClH/c1-6-3(5)2-4;/h2,4H2,1H3;1H
SMIL Cl.COC(=O)CN
IUPAC navn methyl 2-aminoacetat; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 125.55
Formel vægt 125.0244