Få mere at vide
Glycinmethylesterhydrochlorid, 99%
Beskrivelse
Glycinmethylesterhydrochlorid en ikke-essentiel aminosyre, der bruges til menneskelig udvikling.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Glycin methylester hydrochlorid en ikke-essentiel aminosyre, der bruges til menneskelig udvikling.
Opløselighed Opløseligt i
vand (2% w/v) og methanol (50 mg/ml).
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares køligt, tørt i tæt lukkede beholdere. Opbevares væk fra oxidationsmiddel og vand/fugt.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glycine methyl ester hydrochloride |
| Smeltepunkt | ∼175 °C (dekomponering) |
| Beilstein | 3593644 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand (2% w/v) og methanol (50 mg/ml). |
| Tæthed | 1 |
| Mængde | 2500 g |
| Formel vægt | 125.56 |
| Procent renhed | 99% |