Få mere at vide
Glycinmethylesterhydrochlorid, 99%
Artikelnummer. 11448026
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11448026 500 g 500g
11438026 100 g 100g
11458026 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11448026 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14083.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
CAS: 5680-79-5 | C3H8ClNO2 | 125,55 g/mol
Glycinmethylesterhydrochlorid en ikke-essentiel aminosyre, der bruges til menneskelig udvikling.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Glycin methylester hydrochlorid en ikke-essentiel aminosyre, der bruges til menneskelig udvikling.
Opløselighed Opløseligt i
vand (2% w/v) og methanol (50 mg/ml).
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares køligt, tørt i tæt lukkede beholdere. Opbevares væk fra oxidationsmiddel og vand/fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5680-79-5
Molekylær formel C3H8ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 125.55
MDL nummer MFCD00012870
InChI nøgle COQRGFWWJBEXRC-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycine methyl ester hydrochloride, h-gly-ome.hcl, methyl 2-aminoacetate hydrochloride, methyl glycinate hydrochloride, glycine, methyl ester, hydrochloride, methyl glycinate hcl, methyl aminoacetate hydrochloride, glycine methyl ester hcl, glycine methyl ester hydrochloride salt, aminoacetic acid methyl ester hydrochloride
PubChem CID 122755
IUPAC navn methyl-2-aminoacetat;hydrochlorid
SMIL [H+].[Cl-].COC(=O)CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycine methyl ester hydrochloride
Smeltepunkt ∼175 °C (dekomponering)
Beilstein 3593644
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand (2% w/v) og methanol (50 mg/ml).
Tæthed 1
Mængde 500 g
Formel vægt 125.56
Procent renhed 99%