Få mere at vide
Glycine methyl ester hydrochloride, 98%
Artikelnummer. p-139024 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Plastic bottle
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
Artikelnummer. 10255250
Brand: Thermo Scientific Acros 120101000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 5680-79-5 | C3H8ClNO2 | 125.55 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5680-79-5
Molekylær formel C3H8ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 125.55
MDL nummer MFCD00012870
InChI nøgle COQRGFWWJBEXRC-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycine methyl ester hydrochloride, h-gly-ome.hcl, methyl 2-aminoacetate hydrochloride, methyl glycinate hydrochloride, glycine, methyl ester, hydrochloride, methyl glycinate hcl, methyl aminoacetate hydrochloride, glycine methyl ester hcl, glycine methyl ester hydrochloride salt, aminoacetic acid methyl ester hydrochloride
PubChem CID 122755
IUPAC navn methyl-2-aminoacetat;hydrochlorid
SMIL [H+].[Cl-].COC(=O)CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycine methyl ester hydrochloride
Navn note 98%
Smeltepunkt 173°C to 177°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Plastflaske
Lineær formel H2NCH2CO2CH3·HCl
Mængde 100 g
Beilstein 04,34
Opløselighedsinformation Solubility in water: >1000g/L water (20 c)
Formel vægt 125.56
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystaller eller pulver