Få mere at vide
Glycinmethylesterhydrochlorid, 98%
Artikelnummer. 10510931 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Plastikflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10510931 500 g Plastflaske 500g
10255250 100 g Plastflaske 100g
13498318 2.5 kg Plastikflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10510931 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 120105000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 5680-79-5 | C3H8ClNO2 | 125,55 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5680-79-5
Molekylær formel C3H8ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 125.55
MDL nummer MFCD00012870
InChI nøgle COQRGFWWJBEXRC-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycine methyl ester hydrochloride, h-gly-ome.hcl, methyl 2-aminoacetate hydrochloride, methyl glycinate hydrochloride, glycine, methyl ester, hydrochloride, methyl glycinate hcl, methyl aminoacetate hydrochloride, glycine methyl ester hcl, glycine methyl ester hydrochloride salt, aminoacetic acid methyl ester hydrochloride
PubChem CID 122755
IUPAC navn methyl-2-aminoacetat;hydrochlorid
SMIL [H+].[Cl-].COC(=O)CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycine methyl ester hydrochloride
Navn note 98%
Smeltepunkt 173 °C til 177 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Plastflaske
Lineær formel H2NCH2CO2CH3·HCl
Mængde 500 g
Beilstein 04,34
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: >1000 g/L vand (20 c)
Formel vægt 125.56
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystaller eller pulver