Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glycine methyl ester hydrochloride |
| Navn note | 98% |
| Smeltepunkt | 173 °C til 177 °C |
| Farve | Hvid |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Emballage | Plastflaske |
| Lineær formel | H2NCH2CO2CH3·HCl |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 04,34 |
| Vis mere |