Få mere at vide
Glycine isopropyl ester hydrochloride, 96%
Artikelnummer. 11499370
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11499370 1 g 1g
11409380 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11499370 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50249.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14019-62-6 | C5H12ClNO2 | 153.606 g/mol
Glycinisopropylesterhydrochlorid kan reagere med indol-3-yl-oxo-acetylchlorid til fremstilling af [2-(1H-indol-3-yl)-2-oxo-acetylamino]-eddikesyreisopropylester. Denne reaktion vil kræve reagens Et3N, og menstruum benzen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Glycinisopropylesterhydrochlorid kan reagere med indol-3-yl-oxo-acetylchlorid for at producere [2-(1H-indol-3-yl)-2-oxo-acetylamino]-eddikesyreisopropylester. Denne reaktion vil kræve reagens Et3N, og menstruum benzen.
Opløselighed Opløseligt
i vand
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14019-62-6
Molekylær formel C5H12ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 153.606
MDL nummer MFCD00151826
InChI nøgle UBKCIXXGQRZHRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropyl 2-aminoacetate hydrochloride, glycine isopropyl ester hydrochloride, propan-2-yl 2-aminoacetate hydrochloride, glycine, 1-methylethyl ester, hydrochloride, h-gly-oipr?cl, glycine, 1-methylethylester, hydrochloride 1:1
PubChem CID 23033482
IUPAC navn propan-2-yl-2-aminoacetat;hydrochlorid
SMIL CC(C)OC(=O)CN.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycine isopropyl ester hydrochloride
Lineær formel NH2CH2CO2CH(CH3)2·HCl
Opløselighedsinformation Soluble in water
Mængde 1 g
Formel vægt 153.61
Procent renhed 96%