Få mere at vide
Glycinhydrochlorid, 98%
Artikelnummer. 11494783
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11494783 500 g 500g
11484783 100 g 100g
11404793 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11494783 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12162.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 6000-43-7 | C2H6ClNO2 | 111,53 g/mol
Glycinhydrochlorid er en hæmmende neurotransmitter i rygmarven, allosterisk regulator af NMDA-receptorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Glycinhydrochlorid er en hæmmende neurotransmitter i rygmarven, allosterisk regulator
af NMDA-receptorer.
Opløselighed Opløseligt i
vand (>100 g/L).
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, vand/fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6000-43-7
Molekylær formel C2H6ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 111.53
MDL nummer MFCD00012872
InChI nøgle IVLXQGJVBGMLRR-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycine hydrochloride, 2-aminoacetic acid hydrochloride, glycine, hydrochloride, glycocoll hydrochloride, aminoacetic acid hydrochloride, glycine-hcl, unii-225zlc74hx, ccris 3355, glycine hcl, glycine, chloride
PubChem CID 22316
IUPAC navn 2-aminoeddikesyre;hydrochlorid
SMIL [H+].[Cl-].NCC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycine hydrochloride
Smeltepunkt 175 °C til 178 °C
Beilstein 3909617
Merck Index 14,4491
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (>100g/L).
Mængde 500 g
Lugt Lugtfri
Formel vægt 111.53
Følsomhed Hygroskopisk
Procent renhed 98%