Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Glycinhydrochlorid, 98+%
Artikelnummer. 10156800 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10156800 100 g Glasflaske 100g
10279790 500 g Glasflaske 500g
10013733 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10156800 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 411011000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6000-43-7 | C2H6ClNO2 | 111.53 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6000-43-7
Molekylær formel C2H6ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 111.53
MDL nummer MFCD00012872
InChI nøgle IVLXQGJVBGMLRR-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycine hydrochloride, 2-aminoacetic acid hydrochloride, glycine, hydrochloride, glycocoll hydrochloride, aminoacetic acid hydrochloride, glycine-hcl, unii-225zlc74hx, ccris 3355, glycine hcl, glycine, chloride
PubChem CID 22316
IUPAC navn 2-aminoeddikesyre;hydrochlorid
SMIL [H+].[Cl-].NCC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycine hydrochloride
Smeltepunkt 178.0°C to 182.0°C
Navn note 99%
pH 1 to 2 (10% aq. soln.)
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel NH2CH2COOH·HCl
Beilstein 04, 340
Merck Index 15, 4526
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble.
Vand 1% Max. (K.F.)
Mængde 100 g
Formel vægt 111.53
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Krystallinsk pulver