Få mere at vide
Glycine, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 16496349 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
250 g
1 kg
50 kg
Pakningsstørrelse:
50kg
Artikelnummer. 16496349
Brand: Honeywell Fluka 33226H250G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Puriss. p.a., Reag. Ph. Eur., buffer substance, 99.7-101% (calc. to the dried substance)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56-40-6
Molekylær formel C2H5NO2
Molekylvægt (g/mol) 75.07
InChI nøgle DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 750
ChEBI CHEBI:15428
IUPAC navn 2-aminoacetic acid
SMIL NCC(O)=O
Tekniske data
Ammonium Max. 0.02 %
pH 5.9 to 6.4
Chlorid Max. 30 ppm
Tungmetaller (som Pb) Max. 10 ppm
Jern (Fe) Max. 0.0005 %
Tab ved tørring Max. 0.5 %
Emballage Plastic Bottle
Sulfat Max. 0.002 %
Sulfat aske Max. 0.05 %
Vand Max. 0.1 %
Mængde 250 g
Procent renhed 99.7 to 101.0 %
Grad Reagent Pharmacopeia Organics
Fysisk form Solid