Få mere at vide
Glycin, Honeywell Fluka™
Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
25 kg
Beskrivelse
- Ledende branchen i over 65 år
- Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 56-40-6 |
| pH | 5.9 to 6.4 |
| Chlorid | Max. 50 ppm |
| Tungmetaller (som Pb) | Max. 10 ppm |
| Tab ved tørring | Max. 0.2 % |
| Molekylær formel | C2H5NO2 |
| Emballage | Plastflaske |
| Resterende opløsningsmidler | Complying |
| Sulfat | Max. 0.005 % |
| Sulfat aske | Max. 0.1 % |
| Vis mere |