Få mere at vide
Glycine Ethyl Ester Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glycine Ethyl Ester Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9NO2.ClH/c1-2-7-4(6)3-5;/h2-3,5H2,1H3;1H |
| Mængde | 250 g |
| Formel vægt | 139.04 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |