Få mere at vide
Glycinethylesterhydrochlorid, 99%
Artikelnummer. 11965331 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11965331 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
10326610 100 g Plastflaske 100g
10275200 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11965331 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 120090025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
CAS: 623-33-6 | C4H9NO2·HCl | 139,58 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 623-33-6
Molekylær formel C4H9NO2·HCl
Molekylvægt (g/mol) 139.58
InChI nøgle TXTWXQXDMWILOF-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycine ethyl ester hydrochloride, ethyl glycinate hydrochloride, ethyl 2-aminoacetate hydrochloride, h-gly-oet.hcl, glycine, ethyl ester, hydrochloride, ethyl aminoacetate hydrochloride, glycine hydrochloride ethyl ester, amino-acetic acid ethyl ester hydrochloride, glycine ethyl ester hydrochloric acid, glycineethylesterhydrochlor
PubChem CID 2723640
IUPAC navn ethyl-2-aminoacetat;hydrochlorid
SMIL CCOC(=O)CN.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycine ethyl ester hydrochloride
Smeltepunkt 145 °C til 148 °C
Farve Hvid
pH ≥3 (1 % vandig opløsning)
Tab ved tørring 0,5% maks.
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Plastflaske
Lineær formel H2NCH2CO2C2H5·HCl
Mængde 2.5 kg
Beilstein 04,34
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: >1000g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i ethanol
Formel vægt 139.58
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver