Få mere at vide
Glycinethylesterhydrochlorid, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11484073
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11484073 100 g 100g
11494073 500 g 500g
11404083 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11484073 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10315.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 623-33-6 | C4H10ClNO2 | 139.579 g/mol
Glycinethylester (GEE) bruges sammen med N-(3-Dimethylaminopropyl)-Nβ-ethylcarbodiimid (EDC) til carboxyl-fodprintundersøgelser af proteiner. GEE/EDC-protokollen bevirker specifik derivatisering af glutamat- og aspartatcarboxylsidekæder på intakte proteiner. Denne reaktion udføres let under vandige betingelser ved fysiologisk pH. Det bruges hovedsageligt som et farmaceutisk råmateriale. Glycinethylesterhydrochlorid er et vigtigt mellemprodukt til fremstilling af chrysanthemsyre eller to chlorchrysantemsyre og bruges hovedsageligt til syntese af antiinflammatoriske lægemidler, men kan også bruges til syntese af fire imidazoleddikesyrer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Glycinethylester (GEE) bruges sammen med N-(3-Dimethylaminopropyl)-N′ -ethylcarbodiimid (EDC) til carboxyl-fodprintundersøgelser af proteiner. GEE/EDC-protokollen bevirker specifik derivatisering af glutamat- og aspartatcarboxylsidekæder på intakte proteiner. Denne reaktion udføres let under vandige betingelser ved fysiologisk pH. Det bruges hovedsageligt som et farmaceutisk råmateriale. Glycinethylesterhydrochlorid er et vigtigt mellemprodukt til fremstilling af chrysanthemsyre eller to chlorchrysantemsyre og bruges hovedsageligt til syntese af antiinflammatoriske lægemidler, men kan også bruges til syntese af fire imidazoleddikesyrer.
Opløselighed Opløseligt i
vand (>1000 mg/ml ved 20 °C), ethanol, DMSO og methanol.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares væk fra oxidationsmidler og vand/fugt. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevares under inert gas. Beskyt mod fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 623-33-6
Molekylær formel C4H10ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 139.579
MDL nummer MFCD00012871
InChI nøgle TXTWXQXDMWILOF-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycine ethyl ester hydrochloride, ethyl glycinate hydrochloride, ethyl 2-aminoacetate hydrochloride, h-gly-oet.hcl, glycine, ethyl ester, hydrochloride, ethyl aminoacetate hydrochloride, glycine hydrochloride ethyl ester, amino-acetic acid ethyl ester hydrochloride, glycine ethyl ester hydrochloric acid, glycineethylesterhydrochlor
PubChem CID 2723640
IUPAC navn ethyl-2-aminoacetat;hydrochlorid
SMIL CCOC(=O)CN.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycine ethyl ester hydrochloride
Smeltepunkt 144°C to 148°C
Beilstein 3594034
Opløselighedsinformation Soluble in water (>1000mg/ml at 20°C),ethanol,DMSO,and methanol.
Mængde 100 g
Formel vægt 139.58
Følsomhed Hygroscopic
Procent renhed 99%