Beskrivelse
- Glycin er en komponent i tris-glycin og tris-glycin-SDS løbebuffere til polyacrylamidgelelektroforese.
- Glycin er også en komponent ′i Towbins transferbuffer til Western blots.
- Det er en hæmmende neurotransmitter i rygmarven og en allosterisk regulator af NMDA-receptorer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glycine |
| Smeltepunkt | 451°F |
| pH | 4 (0.2 molar aq. soln.) |
| Specifik rotation | ≤0.0065% |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. Slightly soluble in alcohol and ethanol (95%). Almost insoluble in ether. |
| Tæthed | 1.1607 g/mL |
| Mængde | 5 kg |
| Optisk rotation | ≤0.0065% |
| Procent renhed | ≥99.5% |
| Grad | Elektroforese |
| Vis mere |
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.