Få mere at vide
Glycin, elektroforesekvalitet, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11481642 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11481642 1 kg 1kg
11491642 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11481642 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 04808822
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Glycin, elektroforesekvalitet er til brug i elektroforesebuffere og SDS-PAGE.
  • Glycin er en komponent i tris-glycin og tris-glycin-SDS løbebuffere til polyacrylamidgelelektroforese.
  • Glycin er også en komponent ′i Towbins transferbuffer til Western blots.
  • Det er en hæmmende neurotransmitter i rygmarven og en allosterisk regulator af NMDA-receptorer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56-40-6
Molekylær formel C2H5NO2
Molekylvægt (g/mol) 75.07
MDL nummer MFCD00008131
InChI nøgle DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
PubChem CID 750
ChEBI CHEBI:15428
IUPAC navn 2-aminoeddikesyre
SMIL NCC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycine
Smeltepunkt 451°F
pH 4 (0.2 molar aq. soln.)
Specifik rotation ≤0.0065%
Opløselighedsinformation Soluble in water. Slightly soluble in alcohol and ethanol (95%). Almost insoluble in ether.
Tæthed 1.1607 g/mL
Mængde 1 kg
Optisk rotation ≤0.0065%
Procent renhed ≥99.5%
Grad Elektroforese
Fysisk form Pulver
pKa 2.35 at 25°C
Vis mere Vis mindre
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.