Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Glycin, elektroforesekvalitet, 99+%
Artikelnummer. 15496339
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15496339 250 g 250g
15406349 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15496339 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J64365.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    376.03 DKK
    315.65 DKK / 250g
    Spare 60.38 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 56-40-6 | C2H5NO2 | 75,07 g/mol
Glycin anvendes som en komponent i tris-glycin og tris-glycin-SDS-løbebuffere til polyacrylamidgelelektroforese. Glycin er også en komponent i Towbins overførselsbuffer til Western blots. Inhiberende neurotransmitter i rygmarven, allosterisk regulator af NMDA-receptorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Glycin bruges som en komponent i Tris-glycin og Tris-glycin-SDS-løbebuffere til polyacrylamidgelelektroforese. Glycin er også en komponent ′i Towbins transferbuffer til Western blots. Inhiberende neurotransmitter i rygmarven, allosterisk regulator af NMDA-receptorer.
Opløselighed Frit
opløseligt i vand
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56-40-6
Molekylær formel C2H5NO2
Molekylvægt (g/mol) 75.07
MDL nummer MFCD00008131
InChI nøgle DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
PubChem CID 750
ChEBI CHEBI:15428
IUPAC navn 2-aminoeddikesyre
SMIL NCC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycine
Smeltepunkt ∽245 °C (dekomponering)
pH 5.97
Farve Hvid
Lineær formel H2NCH2CO2H
Beilstein 635782
Merck Index 14,4491
Opløselighedsinformation Frit opløselig i vand
Tæthed 1.595
Mængde 250 g
Lugt Lugtfri
Formel vægt 75.07
Procent renhed ≥99.5%
Grad Elektroforese
Fysisk form Pulver