Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Glycin, elektroforesekvalitet, 99+%
Beskrivelse
Glycin anvendes som en komponent i tris-glycin og tris-glycin-SDS-løbebuffere til polyacrylamidgelelektroforese. Glycin er også en komponent i Towbins overførselsbuffer til Western blots. Inhiberende neurotransmitter i rygmarven, allosterisk regulator af NMDA-receptorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Glycin bruges som en komponent i Tris-glycin og Tris-glycin-SDS-løbebuffere til polyacrylamidgelelektroforese. Glycin er også en komponent ′i Towbins transferbuffer til Western blots. Inhiberende neurotransmitter i rygmarven, allosterisk regulator af NMDA-receptorer.
Opløselighed Frit
opløseligt i vand
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glycine |
| Smeltepunkt | ∽245 °C (dekomponering) |
| pH | 5.97 |
| Farve | Hvid |
| Lineær formel | H2NCH2CO2H |
| Beilstein | 635782 |
| Merck Index | 14,4491 |
| Opløselighedsinformation | Frit opløselig i vand |
| Tæthed | 1.595 |
| Mængde | 1 kg |
| Vis mere |