Få mere at vide
Glycin, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30321581
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30321581 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30321581 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC14037000100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycine
CAS 56-40-6
Analyt- eller komponentnavne Glycine
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C2 H5 N O2
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Glycine, 2-Aminoacetic acid, 2-Aminoacetic acid, 20: PN: WO2012076822 PAGE: 51 claimed sequence, 5: PN: US20090069547 PAGE: 10 claimed protein, 5: PN: WO2013027191 SEQID: 13 claimed sequence, 68: PN: US20110195077 SEQID: 13 claimed sequence, 75: PN: WO2011084714 SEQID: 78 claimed sequence, Aciport, Aminoacetic acid, Aminoethanoic acid, Glicoamin, Glycocoll, Glycolixir, Glycosthene, Gyn-Hydralin, H 1, NSC 25936, NSC 2916, NSC 54188, Padil
InChI formel InChI=1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
SMIL NCC(=O)O
IUPAC navn 2-aminoeddikesyre
Molekylvægt (g/mol) 75.07
Mængde 100 mg
Formel vægt 75.032 g/mol