Få mere at vide
Glycin-dimethylamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Glycin-dimethylamid anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Bemærkninger
Luftfølsom. Uforeneligt med oxidationsmidler og syrer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glycine dimethylamide |
| Molekylær formel | C4H10N2O |
| Lineær formel | H2NCH2CON(CH3)2 |
| FN nummer | UN2735 |
| InChI nøgle | KNVRBEGQERGQRP-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | CN(C)C(=O)CN |
| IUPAC navn | 2-amino-N,N-dimethylacetamid |
| Molekylvægt (g/mol) | 102.137 |
| Mængde | 1 g |
| Lugt | Amine-like |
| Vis mere |