Få mere at vide
Glycin-dimethylamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11439440
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11439440 250 mg 250mg
11449440 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11439440 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50293.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1857-19-8 | C4H10N2O | 102.137 g/mol
Glycin-dimethylamid anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Glycin-dimethylamid
anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Bemærkninger
Luftfølsom. Uforeneligt med oxidationsmidler og syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1857-19-8
MDL nummer MFCD06655265
Synonym 2-amino-n,n-dimethyl-acetamide, acetamide, 2-amino-n,n-dimethyl, n,n-dimethylglycinamide, glycinedimethyl amide, pubchem22320, acmc-1bw2m, 1,1-dimethylurea hydrochloride, 2-amino-n,n,-dimethylacetamide, 2-amino-n,n-dimethylacetamide; n,n-dimethylglycinamide
PubChem CID 4961823
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycine dimethylamide
Molekylær formel C4H10N2O
Lineær formel H2NCH2CON(CH3)2
FN nummer UN2735
InChI nøgle KNVRBEGQERGQRP-UHFFFAOYSA-N
SMIL CN(C)C(=O)CN
IUPAC navn 2-amino-N,N-dimethylacetamid
Molekylvægt (g/mol) 102.137
Mængde 250 mg
Lugt Amine-like
Formel vægt 102.14
Procent renhed 97%