Få mere at vide
Glycine-d5, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glycine-d5 |
| CAS | 4896-77-9 |
| Molekylær formel | C2 2H5 N O2 |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)/i1D2/hD3 |
| SMIL | [2 H]OC(=O)C([2 H])([2 H])N([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | deuterio 2,2-dideuterio-2-(dideuterioamino)acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 80.1 |
| Formel vægt | 80.0634 g/mol |
| Procent renhed | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?