Få mere at vide
Glycin krystallinsk MP Biomedicals
Artikelnummer. 11417680 Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
1 kg
5 kg
25 kg
Pakningsstørrelse:
5kg
Artikelnummer. 11417680
Brand: MP Biomedicals 0210057001
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 56-40-6
Molekylær formel C2H5NO2
Molekylvægt (g/mol) 75.07
MDL nummer MFCD00008131
InChI nøgle DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
PubChem CID 750
ChEBI CHEBI:15428
IUPAC navn 2-aminoeddikesyre
SMIL NCC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycine
Tæthed 1.16 g/mL
Mængde 1 kg
Formel vægt 75.07
Fysisk form Krystallinsk