Få mere at vide
Glycin, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10101620 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10101620 100 g 100g
10589760 250 g 250g
10070150 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10101620 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. G/0800/48
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-09-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
C2H5NO2, CAS nummer-56-40-6, glycolixir, padil, aciport, hampshire glycin, aminoethansyre, glycin, glycocoll, glycosthen, glicoamin, aminoeddikesyre, 1 kg, CHEBI:15428, hvid, 75,07 g/mol, DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N, 2-aminoeddikesyre, 182 grader C, 8131, 75.067, Plastpulverbeholder, 5,9 til 6,4
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56-40-6
Molekylær formel C2H5NO2
Molekylvægt (g/mol) 75.07
MDL nummer MFCD00008131
InChI nøgle DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
PubChem CID 750
ChEBI CHEBI:15428
IUPAC navn 2-aminoeddikesyre
SMIL NCC(O)=O
Tekniske data
Smeltepunkt 182 °C
pH 5,9 til 6,4
Farve Hvid
Emballage Plast pulverkrukke
Mængde 100 g
Formel vægt 75,07 g/mol
Fysisk form Pulver