Learn More
Glycine Benzyl Ester p-Toluenesulfonate, TRC
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | Glycine Benzyl Ester, p-Toluenesulfonate |
| CAS | 1738-76-7 |
| Molecular Formula | C9 H11 N O2 . C7 H8 O3 S |
| Quantity | 1 g |
| Synonym | Glycine Phenylmethyl Ester 4-Methylbenzenesulfonate (1:1), Glycine, benzyl ester, p-toluenesulfonate (6CI,8CI), Glycine, phenylmethyl ester, 4-methylbenzenesulfonate (9CI), Benzyl glycinate p-toluenesulfonate, Benzyl glycinate p-toluenesulfonic acid salt, Benzyl glycinate p-tolylsulfonate, Benzyl glycinate toluenesulfonate, Benzyl glycinate tosylate, Gly-OBzl TosOH, Glycine benzyl ester 4-toluenesulfonate, Glycine benzyl ester 4-toluenesulfonic acid salt, Glycine benzyl ester p-tosylate, Glycine benzyl ester tosylate, H-Gly-OBzl toluenesulfonate |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H11NO2.C7H8O3S/c10-6-9(11)12-7-8-4-2-1-3-5-8;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h1-5H,6-7,10H2;2-5H,1H3,(H,8,9,10) |
| SMILES | Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O.NCC(=O)OCc2ccccc2 |
| IUPAC Name | benzyl 2-aminoacetate;4-methylbenzenesulfonic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 337.39 |
| Formula Weight | 337.0984 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?