Få mere at vide
Glycinbenzylester p-toluensulfonatsalt, 99%
Artikelnummer. 15462438
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15462438 5 g 5g
15422416 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15462438 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H56016.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1738-76-7 | C16H19NO5S | 337,39 g/mol
Glycinbenzylester p-toluensulfonatsalt er en potent tværbindingsinhibitor.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Glycinbenzylester p-toluensulfonatsalt er
en potent tværbindingsinhibitor.
Opløselighed
Opløselig i methanol. (0,1 g/ml)
Bemærkninger Opbevares
på et køligt og tørt sted. Inkompatibel med oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1738-76-7
Molekylær formel C16H19NO5S
Molekylvægt (g/mol) 337.39
MDL nummer MFCD00035425
InChI nøgle WJKJXKRHMUXQSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym h-gly-obzl.tosoh, glycine benzyl ester p-toluenesulfonate, glycine benzyl ester p-toluenesulfonate salt, benzyl glycinate p-toluenesulfonate, o-benzylglycine toluene-p-sulphonate, h-gly-obzl p-tosylate, gly-obzl.tsoh, aminoacetic acid benzyl ester toluene-4-sulfonic acid salt, glycine benzyl ester p-tosylate, glycine benzyl ester 4-toluenesulfonate
PubChem CID 6451311
IUPAC navn benzyl-2-aminoacetat;4-methylbenzensulfonsyre
SMIL CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O.C1=CC=C(C=C1)COC(=O)CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycine benzyl ester p-toluenesulfonate salt
Smeltepunkt 132 °C til 134 °C
Lineær formel NH2CH2COOCH2C6H5·CH3C6H4SO3H
Mængde 5 g
Beilstein 3600116
Opløselighedsinformation Opløselig i methanol. (0,1 g/ml)
Formel vægt 337.39
Procent renhed 99%