missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Glycine Benzyl Ester Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glycine Benzyl Ester |
| CAS | 2462-31-9 |
| Molekylær formel | C9 H11 N O2 . Cl H |
| Synonym | Glycine Phenylmethyl Ester Hydrochloride (1:1);Glycine, benzyl ester, hydrochloride (6CI,7CI,8CI), Glycine, phenylmethyl ester, hydrochloride (9CI), Aminoacetic acid benzyl ester hydrochloride, Benzyl 2-aminoacetate hydrochloride, Benzyl glycinate hydrochloride, Glycine benzyl ester monohydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO2.ClH/c10-6-9(11)12-7-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5H,6-7,10H2;1H |
| SMIL | Cl.NCC(=O)OCc1ccccc1 |
| IUPAC navn | benzyl 2-aminoacetate;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 201.65 |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 201.0557 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?