Få mere at vide
Glycine benzyl ester hydrochloride, 97%
Artikelnummer. 10893011 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10893011 1 g Glasflaske 1g
10312360 5 g Glasflaske 5g
10260700 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10893011 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 428540010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2462-31-9 | C9H12ClNO2 | 201.65 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2462-31-9
Molekylær formel C9H12ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 201.65
MDL nummer MFCD00035442
InChI nøgle VLQHNAMRWPQWNK-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl glycinate hydrochloride, benzyl 2-aminoacetate hydrochloride, glycine benzyl ester hydrochloride, h-dl-gly-obzl.hcl, benzyl glycinate hcl, h-gly-obzl.hcl, benzyl glycinate, h-gly-obzl hcl, glycine benzyl ester hcl, glycine, phenylmethyl ester, hydrochloride
PubChem CID 11701227
IUPAC navn benzyl-2-aminoacetat;hydrochlorid
SMIL C1=CC=C(C=C1)COC(=O)CN.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycine benzyl ester hydrochloride
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 201.65
Procent renhed 97%