Få mere at vide
Glycine anhydride, 98%
Artikelnummer. 10764801 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10764801 100 g Glasflaske 100g
10393952 5 g Glasflaske 5g
10754801 25 g Glasflaske 25g
10513314 1 kg Glasflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10764801 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 120081000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 106-57-0 | C4H6N2O2 | 114.1 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106-57-0
Molekylær formel C4H6N2O2
Molekylvægt (g/mol) 114.1
MDL nummer MFCD00006009
InChI nøgle BXRNXXXXHLBUKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-piperazinedione, 2,5-dioxopiperazine, 2,5-diketopiperazine, cyclodiglycine, cycloglycylglycine, cyclo glycylglycyl, glycylglycine lactam, diglycolyl diamide, glycine, bimol. cyclic peptide, alpha,gamma-diacipiperazine
PubChem CID 7817
ChEBI CHEBI:16535
IUPAC navn piperazin-2,5-dion
SMIL C1C(=O)NCC(=O)N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycine anhydride
Navn note 98%
Smeltepunkt >300,0 °C
Farve Hvid til gul
Tab ved tørring 0.5% max. (105°C, 4 hrs)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (ex N)
Emballage Glasflaske
Mængde 100 g
Beilstein 24, 264
Merck Index 15, 7578
Opløselighedsinformation Solubility in water: 142g/L water (20 c). Other solubilities: soluble in hcl, slightly soluble in ethanol
Formel vægt 114.1
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver