Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Glycinanhydrid, 98%
Beskrivelse
Det kan bruges som et mellemprodukt i fremstillingen af forskellige farmaceutiske og biologisk aktive forbindelser. Bruges også til syntese af dipeptidisosterer ved krydsmetatese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Det kan bruges som mellemprodukt til fremstilling af forskellige farmaceutiske og biologisk aktive forbindelser. Bruges også til syntese af dipeptidisosterer ved krydsmetatese.
Opløselighed Opløseligt i vand
(142mg/L).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glycine anhydride |
| Smeltepunkt | ∼300 °C (dekomponering) |
| Beilstein | 112112 |
| Merck Index | 14,7466 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand (142 mg/L). |
| Mængde | 100 g |
| Formel vægt | 114.1 |
| Procent renhed | 99% |