Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Glycinanhydrid, 98%
Artikelnummer. 11473098
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11473098 25 g 25g
11483098 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11473098 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A18822.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 106-57-0 | C4H6N2O2 | 114.104 g/mol
Det kan bruges som et mellemprodukt i fremstillingen af forskellige farmaceutiske og biologisk aktive forbindelser. Bruges også til syntese af dipeptidisosterer ved krydsmetatese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det kan bruges som mellemprodukt til fremstilling af forskellige farmaceutiske og biologisk aktive forbindelser. Bruges også til syntese af dipeptidisosterer ved krydsmetatese.
Opløselighed Opløseligt i vand
(142mg/L).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106-57-0
Molekylær formel C4H6N2O2
Molekylvægt (g/mol) 114.104
MDL nummer MFCD00006009
InChI nøgle BXRNXXXXHLBUKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-piperazinedione, 2,5-dioxopiperazine, 2,5-diketopiperazine, cyclodiglycine, cycloglycylglycine, cyclo glycylglycyl, glycylglycine lactam, diglycolyl diamide, glycine, bimol. cyclic peptide, alpha,gamma-diacipiperazine
PubChem CID 7817
ChEBI CHEBI:16535
IUPAC navn piperazin-2,5-dion
SMIL C1C(=O)NCC(=O)N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycine anhydride
Smeltepunkt ∼300°C (decomposition)
Beilstein 112112
Merck Index 14,7466
Opløselighedsinformation Soluble in water (142mg/L).
Mængde 25 g
Formel vægt 114.1
Procent renhed 99%