Få mere at vide
Glycinanhydrid (2,5-piperazinedion), TRC
Artikelnummer. 30138370
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138370 10 g
17947534 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30138370 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP47992010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106-57-0
Molekylær formel C4 H6 N2 O2
Molekylvægt (g/mol) 114.1
Synonym 2,5-Piperazinedione, 2,5-Diketopiperazine, 2,5-Dioxopiperazine, Cyclo(Gly-Gly), Cyclo(glycylglycyl), Cyclodiglycine, Cycloglycylglycine, Diglycolyl diamide, Diketopiperazine, Glycine cyclic dimer, Glycine, N-glycyl-, cyclic peptide, Glycine, bimol. cyclic peptide, Glycylglycine lactam, NSC 26345, α,γ-Diacipiperazine
IUPAC navn piperazin-2,5-dione
SMIL O=C1CNC(=O)CN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycine Anhydride (2,5-Piperazinedione)
Renhedsgrad noter HPLC
InChI formel InChI=1S/C4H6N2O2/c7-3-1-5-4(8)2-6-3/h1-2H2,(H,5,8)(H,6,7)
Mængde 10 g
Formel vægt 114.0429
Procent renhed >95%