Få mere at vide
Glycin, ACS-reagenskvalitet, Scharlab
Mængde:
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Beskrivelse
- ACS-reagenskvalitet
- Synonymer: Aminoeddikesyre, Glycocoll
- Molekylformel: C 2 H 5 NO 2
- Molmasse: 75,07 g/mol
- CAS: 56-40-6
- EIN ECS nr.: 200-272-2
- Stoffer mørklagt af H2SO4: Består testen
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 56-40-6 |
| Smeltepunkt | 232°C to 236°C (decomposition) |
| pH | 5.39 to 6.3 (5%, H2O) |
| Antændelsesrest | 0.05% max (600°C) |
| Molekylær formel | C2H5NO2 |
| MDL nummer | MFCD00008131 |
| Mængde | 1 kg |
| Synonym | glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water (225g/L at 20°C) |
| InChI nøgle | DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N |
| Vis mere |