Få mere at vide
Glycin, ACS, 98,5+%
Artikelnummer. 15895288 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 kg
25 kg
Emballage:
Plastflaske
Plastikflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
25kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15895288 25 kg Plastflaske 25kg
15885288 2.5 kg Plastikflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15895288 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. J16372.C4
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 56-40-6 | C2H5NO2 | 75,067 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56-40-6
Molekylær formel C2H5NO2
Molekylvægt (g/mol) 75.067
MDL nummer MFCD00008131
InChI nøgle DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
PubChem CID 750
ChEBI CHEBI:15428
IUPAC navn 2-aminoeddikesyre
SMIL C(C(=O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycine
Smeltepunkt ∼245 °C (dekomponering)
Emballage Plastflaske
Lineær formel H2NCH2COOH
Beilstein 635782
Tæthed 1.595
Mængde 25 kg
Formel vægt 75.07
Procent renhed >98.5%
Specifik vægtfylde 1.595
Grad ACS
Fysisk form Krystallinsk pulver