Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Glycin, ACS, 98,5+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11355837
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
3 kg
Pakningsstørrelse:
100g
3kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11355837 100 g 100g
11335837 500 g 500g
11345837 3 kg 3kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11355837 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 043497.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 56-40-6 | C2H5NO2 | 75,07 g/mol
Glycin bruges til at beskytte nyrerne mod de skadelige bivirkninger af visse lægemidler, der anvendes efter organtransplantation, samt leveren mod de skadelige virkninger af alkohol. Opløsningen af glycin spiller en vigtig rolle for aflejring af legeringer og metaller. Det er ligeledes nyttigt for patienter med akut alkoholhallucinose. Det anvendes til behandling af skizofreni, slagtilfælde, benign prostatahyperplasi (BPH) og nogle sjældne arvelige metaboliske lidelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56-40-6
Molekylær formel C2H5NO2
Molekylvægt (g/mol) 75.07
MDL nummer MFCD00008131
InChI nøgle DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
PubChem CID 750
ChEBI CHEBI:15428
IUPAC navn 2-aminoeddikesyre
SMIL NCC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycine
Smeltepunkt ∼245 °C (dekomponering)
pH 5.97
Farve Hvid
Beilstein 635782
Merck Index 14,4491
Opløselighedsinformation Opløseligt i pyridin, vand. Sparsomt opløseligt i ethanol. Uopløselig i æteren.
Tæthed 1.595 g/mL
Mængde 100 g
Lugt Lugtfri
Formel vægt 75.07
Procent renhed ≥98.5%
Grad ACS
Fysisk form Krystallinsk