Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Glycin, ACS, 98,5+%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Glycin bruges til at beskytte nyrerne mod de skadelige bivirkninger af visse lægemidler, der anvendes efter organtransplantation, samt leveren mod de skadelige virkninger af alkohol. Opløsningen af glycin spiller en vigtig rolle for aflejring af legeringer og metaller. Det er ligeledes nyttigt for patienter med akut alkoholhallucinose. Det anvendes til behandling af skizofreni, slagtilfælde, benign prostatahyperplasi (BPH) og nogle sjældne arvelige metaboliske lidelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glycine |
| Smeltepunkt | ∼245°C (decomposition) |
| pH | 5.97 |
| Farve | Hvid |
| Beilstein | 635782 |
| Merck Index | 14,4491 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in pyridine,water. Sparingly soluble in ethanol. Insoluble in ether. |
| Tæthed | 1.595 g/mL |
| Mængde | 3 kg |
| Lugt | Odorless |
| Vis mere |